Learn More
6-Cloro[1,2,4]triazolo[4,3-b]pirirazina-3(2H)-one, TRC
Código de producto. 30368694
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30368694 100 mg -
30365510 500 mg -
30355416 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30368694 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC364628100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33050-32-7
Fórmula molecular C5H3N4OCl
Peso molecular (g/mol) 170.56
Nombre IUPAC 6-cloro-2H-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pirirazina-3-una
SMILES Oc1nnc2ccc(Cl)nn12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloro[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-3(2H)-one
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H3ClN4O/c6-3-1-2-4-7-8-5(11)10(4)9-3/h1-2H,(H,8,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.9995