Learn More
6-Carboxil-4-fenil-3,4-dihidrocumarina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Carboxyl-4-phenyl-3,4-dihydrocoumarin |
| CAS | 356782-33-7 |
| Fórmula molecular | C16 H12 O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H12O4/c17-15-9-12(10-4-2-1-3-5-10)13-8-11(16(18)19)6-7-14(13)20-15/h1-8,12H,9H2,(H,18,19) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc2OC(=O)CC(c3ccccc3)c2c1 |
| Nombre IUPAC | 2-oxo-4-fenil-3,4-dihidrocromeno-6-ácido carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 268.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 268.0736 |