Learn More
Éster p-nitrofenílico de 6-carboxihexilfosfocolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Carboxyhexylphosphocholine p-Nitrophenyl Ester |
| CAS | 73785-43-0 |
| Fórmula molecular | C17 H27 N2 O8 P |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Ethanaminium, 2-[[hydroxy[[6-(4-nitrophenoxy)-6-oxohexyl]oxy]phosphinyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-, inner salt, 6-Carboxyhexylphosphocholine p-Nitrophenyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H27N2O8P/c1-19(2,3)12-14-26-28(23,24)25-13-6-4-5-7-17(20)27-16-10-8-15(9-11-16)18(21)22/h8-11H,4-7,12-14H2,1-3H3 |
| SMILES | C[N+](C)(C)CCOP(=O)([O-])OCCCCCC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | Fosfato de [6-(4-nitrofenoxi)-6-oxohexil] 2-(trimetilazanioil)etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 418.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 418.1505 |