Learn More
6-Carboxifluoresceína, TRC
Código de producto. 30361479
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30361479 100 mg 100 miligramos
30352022 250 mg 250 miligramos
30356738 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30361479 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC178325100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3301-79-9
Fórmula molecular C21 H12 O7
Peso molecular (g/mol) 376.32
Nombre IUPAC ácido 3',6'-dihidroxi-1-oxospiro[2-benzofuran-3,9'-xanteno]-5-carboxílico
SMILES OC(=O)c1ccc2C(=O)OC3(c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35)c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Carboxyfluorescein
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H12O7/c22-11-2-5-14-17(8-11)27-18-9-12(23)3-6-15(18)21(14)16-7-10(19(24)25)1-4-13(16)20(26)28-21/h1-9,22-23H,(H,24,25)
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.0583