Learn More
Thermo Scientific Chemicals 6-Carboxifluoresceína, 96 %
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | 6-Carboxyfluorescein |
| % mín. CAS | 95.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | >300.0°C |
| Color | Amarillo a naranja |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% min. (HPLC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 100 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 376.32 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 6-Carboxyfluorescein
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.