Learn More
Thermo Scientific Chemicals 6-Carboxifluoresceína, 96 %
Código de producto. 10285194 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10285194 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
10634555 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10285194 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 425801000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3301-79-9 | C21H12O7 | 376.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3301-79-9
Fórmula molecular C21H12O7
Peso molecular (g/mol) 376.32
Número MDL MFCD00036873
Clave InChI BZTDTCNHAFUJOG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-carboxyfluorescein, 6-fam, carboxyfluorescein, spiro isobenzofuran-1 3h ,9'-9h xanthene-6-carboxylic acid, 3',6'-dihydroxy-3-oxo, 3,6,9-trihydroxyxanthen-9-yl terephthalic acid, 3',6'-dihydroxy-3-oxo-3h-spiro 2-benzofuran-1,9'-xanthene-6-carboxylic acid, 3',6'-dihydroxy-3-oxo-3h-spiro isobenzofuran-1,9'-xanthene-6-carboxylic acid, 5 6-carboxy fluorescein, bidd:gt0504
PubChem CID 76806
ChEBI CHEBI:39073
Nombre IUPAC ácido 3',6'-dihidroxi-1-oxospiro[2-benzofuran-3,9'-xanteno]-5-carboxílico
SMILES C1=CC2=C(C=C1C(=O)O)C3(C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O)OC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Carboxyfluorescein
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >300.0°C
Color Amarillo a naranja
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.32
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Carboxyfluorescein
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2