Learn More
Ácido 6-carbamoil-piridina-2-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Carbamoyl-pyridine-2-carboxylic Acid |
| CAS | 97310-93-5 |
| Fórmula molecular | C7H6N2O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6N2O3/c8-6(10)4-2-1-3-5(9-4)7(11)12/h1-3H,(H2,8,10)(H,11,12) |
| SMILES | NC(C1=NC(C(O)=O)=CC=C1)=O |
| Nombre IUPAC | ácido 6-carbamoilpiridina-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 166.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.0378 |