Learn More
6-(Butilamino)-N-(2,6-dimetilfenil)hexanamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-(Butylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)hexanamide |
| CAS | 1330172-81-0 |
| Fórmula molecular | C18 H30 N2 O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Hexanamide, 6-(butylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)-, 6-(Butylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)hexanamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H30N2O/c1-4-5-13-19-14-8-6-7-12-17(21)20-18-15(2)10-9-11-16(18)3/h9-11,19H,4-8,12-14H2,1-3H3,(H,20,21) |
| SMILES | CCCCNCCCCCC(=O)Nc1c(C)cccc1C |
| Nombre IUPAC | 6-(butilamino)-N-(2,6-dimetilfenil)hexanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 290.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 290.2358 |