Learn More
6-Butoxi-2,4-diyodo-3H-xanten-3-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Butoxy-2,4-diiodo-3H-xanthen-3-one |
| CAS | 161728-47-8 |
| Fórmula molecular | C17 H14 I2 O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-Butoxy-5,7-diiodo-6-fluorone, 5,7-Diiodo-3-butoxy-6-fluorone, H-NU 470 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H14I2O3/c1-2-3-6-21-12-5-4-10-7-11-8-13(18)16(20)15(19)17(11)22-14(10)9-12/h4-5,7-9H,2-3,6H2,1H3 |
| SMILES | CCCCOc1ccc2C=C3C=C(I)C(=O)C(=C3Oc2c1)I |
| Nombre IUPAC | 6-butoxi-2,4-diyodoxanten-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 520.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 519.903 |