Learn More
6-Bromoveratraldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490124
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11490124 25 g 25 g
11480124 5 g 5 g
11400134 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490124 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13591.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5392-10-9 | C9H9BrO3 | 245.07 g/mol
6-Bromoveratraldehyde was used in the preparation of benzylchromenylamines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 6-bromoveratraldehído se ha utilizado en la preparación de bencilcromenilaminas.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5392-10-9
Fórmula molecular C9H9BrO3
Peso molecular (g/mol) 245.07
Número MDL MFCD00003301
Clave InChI UQQROBHFUDBOOK-UHFFFAOYSA-N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromoveratraldehyde
Punto de fusión 147°C to 152°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2052355
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo 6-bromoveratraldehyde, 6-bromo-3,4-dimethoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 2-bromo-4,5-dimethoxy, 6-bromo veratraldehyde, 2-bromo-4,5-dimethoxybenzalehyde, 4,5-dimethoxy-2-bromobenzaldehyde, 6-bromoveratral, pubchem8209, veratraldehyde, 6-bromo, acmc-2097hh
Información de solubilidad Insoluble in water.
SMILES COC1=C(C=C(C(=C1)C=O)Br)OC
Nombre IUPAC 2-bromo-4,5-dimetoxibenzaldehído
PubChem CID 79351
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.08
Porcentaje de pureza 97%