Learn More
6-bromovanillina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Bromovanillin |
| CAS | 60632-40-8 |
| Fórmula molecular | C8H7BrO3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Bromo-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde, 6-Bromovanillin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7BrO3/c1-12-8-2-5(4-10)6(9)3-7(8)11/h2-4,11H,1H3 |
| SMILES | COc1cc(C=O)c(Br)cc1O |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-4-hidroxi-5-metoxibenzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 231.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 229.9579 |