Learn More
6-Bromotiocroman-4-ona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15444617
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15444617 5 g 5 g
15434617 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15444617 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31968.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 13735-13-2 | C9H7BrOS | 243.118 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13735-13-2
Fórmula molecular C9H7BrOS
Peso molecular (g/mol) 243.118
Número MDL MFCD05664869
Clave InChI SBNPYDJTVGRDAA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromothiochroman-4-one, 6-bromo-2,3-dihydro-4h-1-benzothiopyran-4-one, 6-bromo-3,4-dihydro-2h-1-benzothiopyran-4-one, 6-bromo-2,3-dihydro-1-benzothiopyran-4-one, 6-bromo-3,4-dihydro-2h-1-benzothiin-4-one, 6-bromo-thiochroman-4-one, 6-bromo-2h-1-benzothiopyran-4 3h-one, 6-bromo-2,3-dihydro-4h-1-benzothiopyran4-one, 2,3-dihydro-6-bromo-4h-1-benzothiopyran-4-one, 4h-1-benzothiopyran-4-one, 6-bromo-2,3-dihydro
PubChem CID 13953736
Nombre IUPAC 6-bromo-2,3-dihidrotiocromen-4-ona
SMILES C1CSC2=C(C1=O)C=C(C=C2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromothiochroman-4-one
Punto de fusión 66°C to 69°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.12
Porcentaje de pureza 95%