Learn More
6-Bromoquinoxalina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10441874
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10441874 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10019131 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10441874 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC11710DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-11-2026
CAS 50998-17-9
Fórmula molecular C8H5BrN2
Peso molecular (g/mol) 209.05
Número MDL MFCD00837757
Clave InChI NOYFLUFQGFNMRB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromo-quinoxaline, quinoxaline, 6-bromo, 6-bromobenzopyrazine, acmc-209krf, 6-bromoquinoxaline, ksc269e9f
PubChem CID 610939
Nombre IUPAC 6-bromoquinoxalina
SMILES BrC1=CC=C2N=CC=NC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromoquinoxaline
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.05
Porcentaje de pureza 97%