Learn More
6-Bromoquinolina, TRC
Código de producto. 30339579
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30339579 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30339579 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68688010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromoquinoline
CAS 5332-25-2
Fórmula molecular C9 H6 Br N
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H6BrN/c10-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-11-9/h1-6H
SMILES Brc1ccc2ncccc2c1
Nombre IUPAC 6-bromoquinolina
Peso molecular (g/mol) 208.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.9684