Learn More
6-Bromoquinolina-5-carbonitrilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15485818
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15485818 250 mg 250 miligramos
15475818 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15485818 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59484.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1188365-70-9 | C10H5BrN2 | 233.068 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1188365-70-9
Fórmula molecular C10H5BrN2
Peso molecular (g/mol) 233.068
Número MDL MFCD22683072
Clave InChI DTWHKRFZYKUTHB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-Bromo-5-cyanoquinoline
PubChem CID 70817991
Nombre IUPAC 6-bromoquinolina-5-carbonitrilo
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2C#N)Br)N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromoquinoline-5-carbonitrile
Cantidad 250 mg
Número UN UN3439
Beilstein 20114547
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.07
Porcentaje de pureza 95%