Learn More
6-Bromoquinazolina-2,4(1H,3H)-diona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15490289
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15490289 1 g 1 g
15410299 250 mg 250 miligramos
15400299 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15490289 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63547.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 88145-89-5 | C8H5BrN2O2 | 241.044 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88145-89-5
Fórmula molecular C8H5BrN2O2
Peso molecular (g/mol) 241.044
Número MDL MFCD00462868
Clave InChI JZDVFUAHGLJVQG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromoquinazoline-2,4 1h,3h-dione, 6-bromo-2,4 1h,3h-quinazolinedione, 6-bromoquinazoline-2,4-dione, 6-bromoquinazoline-2,4-diol, 2,4 1h,3h-quinazolinedione, 6-bromo, 6-bromo-1,3-dihydroquinazoline-2,4-dione, 6-bromo-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-2,4-dione, bromoquinazolinedione, pubchem20961, acmc-209qre
PubChem CID 617686
Nombre IUPAC 6-bromo-1H-quinazolina-2,4-diona
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C(=O)NC(=O)N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromoquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
Color Blanco
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.04
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido
compliance-icons
Product Identifier
  • 6-Bromoquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Bromoquinazoline-2,4(1H,3H)-dione