Learn More
6-bromopiridina-3-carboxaldehído, TRC
Código de producto. 30344493
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30344493 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30344493 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68676310G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromopyridine-3-carboxaldehyde
CAS 149806-06-4
Fórmula molecular C6 H4 Br N O
Cantidad 10 g
Sinónimo Nicotinic Acid Impurity 5
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4BrNO/c7-6-2-1-5(4-9)3-8-6/h1-4H
SMILES Brc1ccc(C=O)cn1
Nombre IUPAC 6-bromopiridin-3-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 186.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.9476