Learn More
Ácido 6-bromopiridina-3-borónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394516
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11394516 5 g 5 g
11304526 250 mg 250 miligramos
11384516 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11394516 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20085.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 223463-14-7 | C5H5BBrNO2 | 201.81 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 223463-14-7
Fórmula molecular C5H5BBrNO2
Peso molecular (g/mol) 201.81
Número MDL MFCD03411558
Clave InChI BCYWDUVHAPHGIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromopyridine-5-boronic acid, 6-bromopyridin-3-yl boronic acid, 6-bromopyridine-3-boronic acid, 2-bromo-5-pyridineboronic acid, 6-bromopyridin-3-lboronic acid, 2-bromo-5-pyridylboronic acid, 2-bromopyridyl-5-boronic acid, 6-bromo-3-pyridylboronic acid, 6-bromopyridin-3-yl-3-boronic acid, 6-bromo-3-pyridinylboronic acid
PubChem CID 2762706
Nombre IUPAC ácido (6-bromopiridina-3-il)borónico
SMILES OB(O)C1=CN=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromopyridine-3-boronic acid
Punto de fusión ∽165°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 9119918
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.82
Porcentaje de pureza 95%