Learn More
Ácido 6-bromopiridina-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15443957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15443957 5 g 5 g
15433957 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15443957 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H30553.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 21190-87-4 | C6H4BrNO2 | 202.007 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21190-87-4
Fórmula molecular C6H4BrNO2
Peso molecular (g/mol) 202.007
Número MDL MFCD00093197
Clave InChI XURXQNUIGWHWHU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromopicolinic acid, 6-bromo-2-pyridinecarboxylic acid, 6-bromo-2-pyridine carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-bromo, 2-bromo pyridine-6-carboxylic acid, 2-bromopyridine-6-carboxylic acid, 2-bromo-6-pyridinecarboxylic acid, 6-bromo-pyridine-2-carboxylic acid, 6-bromopicolinicacid, pubchem2422
PubChem CID 593919
Nombre IUPAC ácido 6-bromopiridina-2-carboxílico
SMILES C1=CC(=NC(=C1)Br)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromopyridine-2-carboxylic acid
Punto de fusión ∽188°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.01
Porcentaje de pureza 97%