Learn More
6-Bromopiridina-2-carboxamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15474447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15474447 5 g 5 g
15464447 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15474447 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31811.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 25194-52-9 | C6H5BrN2O | 201.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25194-52-9
Fórmula molecular C6H5BrN2O
Peso molecular (g/mol) 201.02
Número MDL MFCD00234154
Clave InChI HWRUOHMDYQEWOD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 21961408
Nombre IUPAC 6-bromopyridine-2-carboxamide
SMILES NC(=O)C1=NC(Br)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromopyridine-2-carboxamide
Cantidad 5 g
Sinónimo 6-bromopicolinamide, 6-bromopyridine-2-carboxylic acid amide, 6-bromo-2-pyridinecarboxamide, 2-pyridinecarboxamide, 6-bromo, 6-bromo-pyridine-2-carboxylic acid amide, 6-bromo-2-carbamoylpyridine, 2-pyridinecarboxamide,6-bromo, acmc-209gi0, tpc-i169, 6-bromanylpyridine-2-carboxamide
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.02
Porcentaje de pureza 97%