Learn More
6-Bromopiridina-2-carboxamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Bromopyridine-2-carboxamide |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 6-bromopicolinamide, 6-bromopyridine-2-carboxylic acid amide, 6-bromo-2-pyridinecarboxamide, 2-pyridinecarboxamide, 6-bromo, 6-bromo-pyridine-2-carboxylic acid amide, 6-bromo-2-carbamoylpyridine, 2-pyridinecarboxamide,6-bromo, acmc-209gi0, tpc-i169, 6-bromanylpyridine-2-carboxamide |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 201.02 |
| Porcentaje de pureza | 97% |