Learn More
6-bromopiridina-2-carboxaldehído, TRC
Código de producto. 30343886
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
Tamaño de la unidad:
2 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30343886 2 g 2 g
1 options
Código de producto. 30343886 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6867602G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromopyridine-2-carboxaldehyde
CAS 34160-40-2
Fórmula molecular C6 H4 Br N O
Cantidad 2 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4BrNO/c7-6-3-1-2-5(4-9)8-6/h1-4H
SMILES Brc1cccc(C=O)n1
Nombre IUPAC 6-bromopiridina-2-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 186.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.9476