Learn More
6-Bromopiridin-2-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11395639
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11395639 5 g 5 g
11385639 1 g 1 g
11305649 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11395639 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19518.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 34160-40-2 | C6H4BrNO | 186.008 g/mol
6-Bromopyridine-2-carboxaldehyde is used in the study of a rhodium-catalyzed, reductive aldol coupling with divinyl ketones leading to syn ß-hydroxyenones. It is also used as a building block for Tris[(pyridyl)methyl]amine ligands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 6-bromopiridin-2-carboxaldehído se utiliza en el estudio de un acoplamiento aldol reductivo catalizado por rodio con cetonas de divinilo que conducen a la sinn ß-hidroxienonas. También se utiliza como un compuesto básico para los ligandos de Tris[(pyridyl)metil]amina.
Solubilidad
Soluble en diclorometano, éter, acetato de etilo y metanol. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar bajo gas inerte. Es sensible al aire. Almacenar en condiciones frescas y secas en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34160-40-2
Fórmula molecular C6H4BrNO
Peso molecular (g/mol) 186.008
Número MDL MFCD02683546
Clave InChI QWFHFNGMCPMOCD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromo-2-pyridinecarboxaldehyde, 6-bromopicolinaldehyde, 6-bromo-2-formylpyridine, 6-bromopyridine-2-carboxaldehyde, 2-bromo-6-formylpyridine, 6-bromo-pyridine-2-carbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde, 6-bromo, 2-bromopyridine-6-carboxaldehyde, 6-bromo-2-pyridine carboxaldehyde, 6-bromopicolylaldehyde
PubChem CID 2757009
Nombre IUPAC 6-bromopiridina-2-carbaldehído
SMILES C1=CC(=NC(=C1)Br)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromopyridine-2-carboxaldehyde
Punto de fusión 79°C to 83°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1524300
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in dichloromethane,ether,ethyl acetate and methanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.01
Porcentaje de pureza 97%