Learn More
6-Bromopiridina-2-carbaldehído, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10197052
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10197052 1 g 1 g
10052174 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10197052 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07535DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 34160-40-2
Fórmula molecular C6H4BrNO
Peso molecular (g/mol) 186.008
Número MDL MFCD02683546
Clave InChI QWFHFNGMCPMOCD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromo-2-pyridinecarboxaldehyde, 6-bromopicolinaldehyde, 6-bromo-2-formylpyridine, 6-bromopyridine-2-carboxaldehyde, 2-bromo-6-formylpyridine, 6-bromo-pyridine-2-carbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde, 6-bromo, 2-bromopyridine-6-carboxaldehyde, 6-bromo-2-pyridine carboxaldehyde, 6-bromopicolylaldehyde
PubChem CID 2757009
Nombre IUPAC 6-bromopiridina-2-carbaldehído
SMILES C1=CC(=NC(=C1)Br)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromopyridine-2-carbaldehyde
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.01
Porcentaje de pureza 97%