Learn More
Éster de pinacol de ácido 6-bromopiridina-2-borónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382259
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11382259 1 g 1 g
15467665 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382259 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27245.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 651358-83-7
Fórmula molecular C11H15BBrNO2
Peso molecular (g/mol) 283.96
Número MDL MFCD06796177
Clave InChI OAVRLCKBKDMGGW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromopyridine-2-boronic acid pinacol ester, 2-bromo-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-bromo-6-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-bromopyridine-6-boronic acid pinacol ester, 2-6-bromo-2-pyridyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, pyridine, 2-bromo-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 6-bromo-2-pyridylboronic acid pinacol ester, 6-bromo-2-pyridineboronic acid pinacol ester, 6-bromopyridin-2-ylboronic acid pinacol ester, 6-bromopyridin-2-yl boronic acid pinacol ester
PubChem CID 12177444
Nombre IUPAC 2-bromo-6-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)piridina
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=NC(=CC=C2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromopyridine-2-boronic acid pinacol ester
Punto de fusión 125°C to 127°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.96
Porcentaje de pureza 95%