Learn More
(6-bromopirid-2-il)tributilestannano, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10769205
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10769205 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10450754 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10769205 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO08548DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 189083-81-6
Fórmula molecular C17H30BrNSn
Peso molecular (g/mol) 447.048
Número MDL MFCD11706981
Clave InChI ZRPIKMNUVOBWBE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-6-tributylstannyl pyridine, pyridine, 2-bromo-6-tributylstannyl, 6-bromopyrid-2-yl tributylstannane, acmc-20ao22, 2-bromopyridin-6-yl tributylstannane, 2-bromo-6-tributylstannyl-pyridine, 2-bromo-6-tributylstannyl pyridine h-nmr
PubChem CID 24787029
Nombre IUPAC (6-bromopiridin-2-il)-tributilestannano
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC(=N1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (6-Bromopyrid-2-yl)tributylstannane
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 447.05
Porcentaje de pureza 95%