Learn More
6-Bromopirazolo[1,5-a]pirimidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15476727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15476727 5 g 5 g
15466727 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15476727 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33855.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 705263-10-1 | C6H4BrN3 | 198.02 g/mol
6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine is a reactant in the synthesis of LDN-212854, a selective and potent inhibitor of the BMP type I receptor kinases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 6-bromopirazolo[1,5-a]pirimidina es un reactivo en la síntesis de LDN-212854, un inhibidor selectivo y potente de las quinasas del receptor de BMP tipo I.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en la oscuridad. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 705263-10-1
Fórmula molecular C6H4BrN3
Peso molecular (g/mol) 198.02
Número MDL MFCD09832894
Clave InChI VDHTXLUCUNPVLO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromopyrazolo 1,5-a pyrimidine, 6-bromo-pyrazolo 1,5-a pyrimidine, pyrazolo 1,5-a pyrimidine, 6-bromo, pubchem15248, acmc-209of0
PubChem CID 22236701
Nombre IUPAC 6-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine
SMILES BrC1=CN2N=CC=C2N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Punto de fusión 122°C to 124°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.02
Porcentaje de pureza 97%