Learn More
6-Bromopirazolo[1,5-a]pirimidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15466727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15466727 1 g 1 g
15476727 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15466727 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33855.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 705263-10-1 | C6H4BrN3 | 198.02 g/mol
6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine is a reactant in the synthesis of LDN-212854, a selective and potent inhibitor of the BMP type I receptor kinases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 6-bromopirazolo[1,5-a]pirimidina es un reactivo en la síntesis de LDN-212854, un inhibidor selectivo y potente de las quinasas del receptor de BMP tipo I.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en la oscuridad. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 705263-10-1
Fórmula molecular C6H4BrN3
Peso molecular (g/mol) 198.02
Número MDL MFCD09832894
Clave InChI VDHTXLUCUNPVLO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromopyrazolo 1,5-a pyrimidine, 6-bromo-pyrazolo 1,5-a pyrimidine, pyrazolo 1,5-a pyrimidine, 6-bromo, pubchem15248, acmc-209of0
PubChem CID 22236701
Nombre IUPAC 6-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine
SMILES BrC1=CN2N=CC=C2N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Punto de fusión 122°C to 124°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.02
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine