Learn More
6-Bromopirazolo[1,5-a]pirimidina-3-carbonitrilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15458595
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15458595 1 g 1 g
15468595 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15458595 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33701.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 352637-44-6
Fórmula molecular C7H3BrN4
Peso molecular (g/mol) 223.03
Número MDL MFCD00461392
Clave InChI IDYCEZBYNPADDN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromopyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carbonitrile, 6-bromo-pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carbonitrile, 6-bromo-3-cyano-pyrazolo 1,5-a pyrimidine, pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carbonitrile,6-bromo, 6-bromo-3-cyanopyrazolo 1,5-a pyrimidine, pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carbonitrile, 6-bromo, 3,5-dimethoxybenzyl 4-methoxybenzyl amine hydrobromide, 6-bromo-8-hydropyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carbonitrile
PubChem CID 614285
Nombre IUPAC 6-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile
SMILES BrC1=CN2N=CC(C#N)=C2N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile
Punto de fusión 154°C to 156°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.03
Porcentaje de pureza 98%