Learn More
6-bromopurina, TRC
Código de producto. 30343297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30343297 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30343297 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6883055G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromopurine
CAS 767-69-1
Fórmula molecular C5H3BrN4
Cantidad 5 g
Sinónimo 6-Bromo-1H-purine, 6-Bromo-9H-purine, 6-Bromopurine, NSC 45150
Fórmula InChI InChI=1S/C5H3BrN4/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4/h1-2H,(H,7,8,9,10)
SMILES Brc1ncnc2nc[nH]c12
Nombre IUPAC 6-bromo-7H-purina
Peso molecular (g/mol) 199.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.9541