Learn More
6-Bromopiperonal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10783013 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10783013 5 g Frasco de vidrio 5 g
10591092 1 g Frasco de vidrio 1 g
10178043 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10783013 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 355920050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 15930-53-7 | C8H5BrO3 | 229.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15930-53-7
Fórmula molecular C8H5BrO3
Peso molecular (g/mol) 229.03
Número MDL MFCD00022952
Clave InChI CSQUXTSIDQURDV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromopiperonal, 6-bromo-benzo 1,3 dioxole-5-carbaldehyde, 2-bromo-4,5-methylenedioxybenzaldehyde, piperonal, 6-bromo, 6-bromobenzo d 1,3 dioxole-5-carbaldehyde, 6-bromo-1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde, 6-bromo-2h-1,3-benzodioxole-5-carbaldehyde, 1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde, 6-bromo, 6-bromobenzo 1,3 dioxole-5-carbaldehyde, benzaldehyde, 2-bromo-4,5-methylenedioxy
PubChem CID 95062
Nombre IUPAC 6-bromo-1,3-benzodioxol-5-carbaldehído
SMILES BrC1=CC2=C(OCO2)C=C1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromopiperonal
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 125°C to 129°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.03
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Bromopiperonal
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.