Learn More
6-Bromopiperonal, 98 %
Código de producto. 11478117
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11478117 5 g 5 g
11488117 25 g 25 g
11498117 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11478117 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17510.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 15930-53-7 | C8H5BrO3 | 229,03 g/mol
El 6-bromopipeperonal se utiliza como intermedio en la preparación del agonista selectivo de GPR30 G-1.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código de producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
El 6-bromopiperonal se utiliza como intermediario en la preparación de GPR30, agonista selectivo de G-1.
Solubilidad
Soluble en DMSO y metanol.
Notas
Sensible al aire. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15930-53-7
Fórmula molecular C8H5BrO3
Peso molecular (g/mol) 229.03
Número MDL MFCD00022952
Clave InChI CSQUXTSIDQURDV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromopiperonal, 6-bromo-benzo 1,3 dioxole-5-carbaldehyde, 2-bromo-4,5-methylenedioxybenzaldehyde, piperonal, 6-bromo, 6-bromobenzo d 1,3 dioxole-5-carbaldehyde, 6-bromo-1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde, 6-bromo-2h-1,3-benzodioxole-5-carbaldehyde, 1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde, 6-bromo, 6-bromobenzo 1,3 dioxole-5-carbaldehyde, benzaldehyde, 2-bromo-4,5-methylenedioxy
PubChem CID 95062
SMILES BrC1=CC2=C(OCO2)C=C1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromopiperonal
Punto de fusión 127°C to 130°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in DMSO,methanol
Nombre IUPAC 6-bromo-1,3-benzodioxol-5-carbaldehído
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.03
Porcentaje de pureza 98%
RU– Solo para uso en investigación