Learn More
Ácido 6-bromopicolínico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 6-Bromopicolinic acid |
| CAS | 21190-87-4 |
| Fórmula molecular | C6H4BrNO2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4BrNO2/c7-5-3-1-2-4(8-5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)c1cccc(Br)n1 |
| Nombre IUPAC | ácido 6-bromopiridina-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 202.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.9425 |