Learn More
Ácido 6-bromonicotínico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317539
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11317539 25 g 25 g
11307539 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11317539 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27926.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 6311-35-9 | C6H4BrNO2 | 202.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6311-35-9
Fórmula molecular C6H4BrNO2
Peso molecular (g/mol) 202.01
Número MDL MFCD01927100
Clave InChI JDJBRMNTXORYEN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromonicotinic acid, 6-bromo nicotinic acid, 2-bromo-5-pyridinecarboxylic acid, 2-bromopyridine-5-carboxylic acid, 6-bromo-3-pyridine carboxylic acid, 6-bromonicotinicacid, 6-bromo-nicotinic acid, 6-bromo-3-pyridinecarboxylic acid, 2-bromo-5-pyridine carboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-bromo
PubChem CID 238932
Nombre IUPAC ácido 6-bromopiridina-3-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CC=C(Br)N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromonicotinic acid
Punto de fusión 179°C to 188°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.01
Porcentaje de pureza 97%