Learn More
6-(Bromometil)-4-cloro-2-(trifluorometil)quinolina, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10121222
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10121222 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10314632 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10121222 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM07330DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Kemiske identifikatorer
CAS 123637-51-4
Fórmula molecular C11H6BrClF3N
Peso molecular (g/mol) 324.525
Número MDL MFCD00153079
Clave InChI SJBKLFYWXYFAGT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2736346
Nombre IUPAC 6-(bromometilo)-4-cloro-2-(trifluorometil)quinolina
SMILES C1=CC2=C(C=C1CBr)C(=CC(=N2)C(F)(F)F)Cl
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 6-(Bromomethyl)-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 6-bromomethyl-4-chloro-2-trifluoromethyl quinoline, quinoline,6-bromomethyl-4-chloro-2-trifluoromethyl, quinoline, 6-bromomethyl-4-chloro-2-trifluoromethyl, pubchem6004, acmc-1bzc1, buttpark 29\04-10, 6-bromomethyl-4-chloro-2-trifluoromethyl-quinoline, 2-trifluoromethyl-4-chloro-6-bromomethyl quinoline
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.53
Porcentaje de pureza 95%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.