Learn More
6-(Brometilo)-3,4-dihidro-2H-1,5-benzodioxepina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10151302
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10151302 250 mg 250 miligramos
10495882 1 g 1 g
10193494 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10151302 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC00408CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 499770-96-6
Fórmula molecular C10H11BrO2
Peso molecular (g/mol) 243.10
Número MDL MFCD05664399
Clave InChI QDRNTKFXSFDJCH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromomethyl-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepine, 2h-1,5-benzodioxepin, 6-bromomethyl-3,4-dihydro, 6-bromomethyl-3,4-dihydro-1,5-benzodioxepin, 6-bromomethyl-2h,3h,4h-benzo b 1,4-dioxepin
PubChem CID 2794992
Nombre IUPAC 6-(bromometilo)-3,4-dihidro-2H-1,5-benzodioxepina
SMILES BrCC1=C2OCCCOC2=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-(Bromomethyl)-3, 4-dihydro-2H-1, 5-benzodioxepine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.1
Porcentaje de pureza 97%