Learn More
6-(Bromometil)-2-piridinametanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-(Bromomethyl)-2-pyridinemethanol |
| CAS | 40054-01-1 |
| Fórmula molecular | C7H8BrNO |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-(Bromomethyl)-6-(hydroxymethyl)pyridine, 6-(Bromomethyl)-2-(hydroxymethyl)pyridine, [6-(Bromomethyl)pyridin-2-yl]methanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8BrNO/c8-4-6-2-1-3-7(5-10)9-6/h1-3,10H,4-5H2 |
| SMILES | OCc1cccc(CBr)n1 |
| Nombre IUPAC | [6-(bromometil)piridin-2-il]metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 202.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.9789 |