Learn More
6-Bromoisoquinolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10594208 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10594208 1 g Frasco de vidrio 1 g
10054067 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10594208 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 429460010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 34784-05-9 | C9H6BrN | 208.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34784-05-9
Fórmula molecular C9H6BrN
Peso molecular (g/mol) 208.06
Número MDL MFCD04973299
Clave InChI ZTEATMVVGQUULZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromo-isoquinoline, isoquinoline, 6-bromo, 6-bromo isoquinoline, zlchem 769, 6-bromoisoquinoline, pubchem17031, acmc-209ia9, ksc201e8h, monohydrate 1g
PubChem CID 313681
Nombre IUPAC 6-bromoisoquinolina
SMILES C1=CC2=C(C=CN=C2)C=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromoisoquinoline
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 42.6°C to 43.6°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.06
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Bromoisoquinoline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.