Learn More
Beschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | 6-Bromoisatin |
| Punto de fusión | 274.0°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 94% min. (HPLC) |
| Cantidad | 5 g |
| Nombre IUPAC | 6-bromo-2,3-dihidro-1H-indol-2,3-diona |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.03 |
| Porcentaje de pureza | 95% |
Sicherheit und Handhabung
- 6-Bromoisatin