Learn More
6-bromoindol, TRC
Código de producto. 30347454
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30347454 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30347454 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6845602.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromindole
CAS 52415-29-9
Fórmula molecular C8 H6 Br N
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 6-Bromindole, GR40187X, Naratriptan Hydrochloride (GR85548A) related
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6BrN/c9-7-2-1-6-3-4-10-8(6)5-7/h1-5,10H
SMILES Brc1ccc2cc[nH]c2c1
Nombre IUPAC 6-bromo-1H-indol
Peso molecular (g/mol) 196.044
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.968