Learn More
6-Bromoindol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368646
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11368646 1 g 1 g
11378646 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11368646 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17703.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-09-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52415-29-9
Fórmula molecular C8H6BrN
Peso molecular (g/mol) 196.047
Número MDL MFCD00238550
Clave InChI MAWGHOPSCKCTPA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromoindole, 1h-indole, 6-bromo, bromoindole-6, 6-bromo-indole, 6-brom-1h-indole, pubchem1662, 6-bromo-1-h-indole, 6-bromindol, maybridge1_006369
PubChem CID 676493
Nombre IUPAC 6-bromo-1H-indol
SMILES C1=CC(=CC2=C1C=CN2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromoindole
Punto de fusión 91°C to 93°C
Punto de ebullición 70°C to 75°C (0.01 mmHg)
Cantidad 1 g
Beilstein 112711
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.05
Porcentaje de pureza 98%