Learn More
6-Bromoindol, 96%
Código de producto. 10785905 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10785905 5 g Frasco de vidrio 5 g
10224774 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10602835 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10785905 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 397360050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 52415-29-9 | C8H6BrN | 196,05 g/ mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52415-29-9
Fórmula molecular C8H6BrN
Peso molecular (g/mol) 196.05
Número MDL MFCD00238550
Clave InChI MAWGHOPSCKCTPA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromoindole, 1h-indole, 6-bromo, bromoindole-6, 6-bromo-indole, 6-brom-1h-indole, pubchem1662, 6-bromo-1-h-indole, 6-bromindol, maybridge1_006369
PubChem CID 676493
Nombre IUPAC 6-bromo-1H-indol
SMILES C1=CC(=CC2=C1C=CN2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromoindole
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 92.0°C to 96.0°C
Color Blanco a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.05
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación