Learn More
Ácido 6-bromoindol-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15450689
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15450689 250 mg 250 miligramos
15430689 1 g 1 g
15440689 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15450689 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63799.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16732-65-3 | C9H6BrNO2 | 240.056 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16732-65-3
Fórmula molecular C9H6BrNO2
Peso molecular (g/mol) 240.056
Número MDL MFCD02664469
Clave InChI SVBVYRYROZWKNJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromoindole-2-carboxylic acid, 6-bromo-2-indolecarboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylic acid, 6-bromo, 6-bromoindole-2-carboxylicacid, zlchem 475, pubchem1664, acmc-1bqkh, intermediates-zcf02255, evoblocks eb21020, timtec-bb sbb014280
PubChem CID 4011696
Nombre IUPAC ácido 6-bromo-1H-indol-2-carboxílico
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)NC(=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromoindole-2-carboxylic acid
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.05
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido