Learn More
6-Bromoimidazo[1,2-a]piridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15467397
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15467397 5 g 5 g
15457397 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15467397 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34453.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6188-23-4 | C7H5BrN2 | 197.035 g/mol
It is used in organic syntheses and as pharmaceutical intermediates. The best results were obtained with lactams that could be introduced on the 6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine. 1,2-dihydro-5-imidazo [1,2-a]pyridin-6-yl-6-methyl-2-oxo-3-pyridinecarbonitrile hydrochloride monohydrate 6 was synthesized in 5 steps from 6-bromoimidazo[1,2-a] pyridine using [2- 14 C] cyanoacetamide as the source of the radiolabel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en síntesis orgánica y como intermedio farmacéutico. Los mejores resultados que se han obtenido es poder introducir lactamas en 6-bromoimidazo[1,2-a]piridina. Además, se consiguió sintetizar monohidrato de hidrocloruro 6 de 1,2-dihidro-5-imidazo [1,2-a]piridin-6-il-6-metil-2-oxo-3-piridinecarbonitrilo a través de 5 pasos con 6-bromoimidazo[1,2-a] piridina, usando [2- 14 C] cianoacetamida como fuente de marcado radioactivo.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6188-23-4
Fórmula molecular C7H5BrN2
Peso molecular (g/mol) 197.035
Número MDL MFCD06496200
Clave InChI FXPMFQUOGYGTAM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromoimidazo 1,2-a pyridine, 6-bromoh-imidazo 1,2-a pyridine, 6-bromo-imidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridine, 6-bromo, buttpark 154\50-43, pubchem14736, acmc-209mx4, 6-bromo-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine
PubChem CID 2795547
Nombre IUPAC 6-bromoimidazo[1,2-a]piridina
SMILES C1=CC2=NC=CN2C=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Punto de fusión 78°C to 80°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.03
Porcentaje de pureza 98%