Learn More
Ácido 6-bromoimidazo[1,2-a]piridin-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15532303 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15532303 5 g 5 g
15522303 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15532303 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 449910050
 Artículo restringido
En stock
CAS 944896-42-8
Fórmula molecular C8H5BrN2O2
Peso molecular (g/mol) 241.04
Número MDL MFCD10698063
Clave InChI SDKJLYHPCBMDAD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromoimidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, 6-bromoimidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylicacid, 6-bromoh-imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, 6-bromo-1h-imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, 6-bromo-3-carboxyimidazo 1,2-a pyridine, 6-bromo-imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, 6-bromo
PubChem CID 22031912
Nombre IUPAC ácido 6-bromoimidazo[1,2-a]piridina-3-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CN=C2C=CC(Br)=CN12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.04
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación