Learn More
Bromuro de 6-bromohexiltrietilamonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Bromohexyltriethylammonium Bromide |
| CAS | 161097-76-3 |
| Fórmula molecular | C12 H27 Br N . Br |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H27BrN.BrH/c1-4-14(5-2,6-3)12-10-8-7-9-11-13;/h4-12H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].CC[N+](CC)(CC)CCCCCCBr |
| Nombre IUPAC | Bromuro de 6-bromohexil(trietil)azanio |
| Peso molecular (g/mol) | 345.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 343.051 |