Learn More
(6-Bromohexiloxi)-tert-butildimetilsilano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 276°C |
| Nombre del producto químico o material | (6-Bromohexyloxy)-tert-butyldimethylsilane |
| Color | Incolora |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 25 mL |
| Temperatura de inflamación | 110°C (230°F) |
| Índice de refracción | 1.457 |
| Densidad | 1.053 g/mL |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 295.34 |
| Porcentaje de pureza | 99% |