Learn More
Hidrobromuro de 6-bromohexilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Bromohexylamine, Hydrobromide |
| CAS | 14502-76-2 |
| Fórmula molecular | C6 H14 Br N . Br H |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14BrN.BrH/c7-5-3-1-2-4-6-8;/h1-6,8H2;1H |
| SMILES | Br.NCCCCCCBr |
| Nombre IUPAC | 6-bromohexan-1-amina;hidrobromuro |
| Peso molecular (g/mol) | 261 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.9571 |