Learn More
6-Bromohexeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Bromohexene |
| CAS | 2695-47-8 |
| Fórmula molecular | C6H11Br |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-Bromo-5-hexene, 5-Hexen-1-yl Bromide, 5-Hexenyl Bromide, 6-Bromo-1-hexene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11Br/c1-2-3-4-5-6-7/h2H,1,3-6H2 |
| SMILES | BrCCCCC=C |
| Nombre IUPAC | 6-bromohex-1-eno |
| Peso molecular (g/mol) | 163.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.0044 |