Learn More
6-Bromohexeno, TRC
Código de producto. 30330757
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30330757 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30330757 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6819305G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromohexene
CAS 2695-47-8
Fórmula molecular C6H11Br
Cantidad 5 g
Sinónimo 1-Bromo-5-hexene, 5-Hexen-1-yl Bromide, 5-Hexenyl Bromide, 6-Bromo-1-hexene
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11Br/c1-2-3-4-5-6-7/h2H,1,3-6H2
SMILES BrCCCCC=C
Nombre IUPAC 6-bromohex-1-eno
Peso molecular (g/mol) 163.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.0044